Learn More
4,6-Dihidroxi-2-metilmercaptopirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986511 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11986511 1 g 1 g
11996511 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11986511 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114970010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1979-98-2 | C5H6N2O2S | 158.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1979-98-2
Fórmula molecular C5H6N2O2S
Peso molecular (g/mol) 158.18
Número MDL MFCD00006087
Clave InChI AEXCUJUYEZIWJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dihydroxy-2-methylthiopyrimidine, 2-methylthio pyrimidine-4,6-diol, s-methylthiobarbituric acid, 4,6-dihydroxy-2-methylmercaptopyrimidine, 2-methylthiopyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methythiopyrimidine, 2-methylsulfanyl pyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methylthio pyrimidine, 2-methylthio-4,6-pyrimidinediol
PubChem CID 74795
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-metilsulfanil-1H-pirimidin-6-ona
SMILES CSC1=NC(O)=CC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 6-Dihydroxy-2-methylmercaptopyrimidine
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 25,63
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,6-Dihydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.