Learn More
4,6-Dihidroxi-2-mercaptopirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11400573 25 g 25 g
11410573 100 g 100 g
11420573 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400573 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12681.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.79€
    43.65€ / 25 g
    Ahorro 9.14€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 504-17-6 | C4H4N2O2S | 144.15 g/mol
4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine is used as a reagent in assaying malondialdehyde (theTBARS assay of lipid peroxidation). It is used to detect lipid oxidation, quantitating sialic acids and lipopolysaccharides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-17-6
Fórmula molecular C4H4N2O2S
Peso molecular (g/mol) 144.15
Número MDL MFCD00006674
Clave InChI RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiobarbituric acid, thiobarbituric acid, bathyran, austranal, 4,6-dihydroxy-2-thiopyrimidine, 2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, 2-thio-4,6-dioxypyrimidine, usaf ek-660, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, dihydro-2-thioxo, 2-mercaptobarbituric acid
PubChem CID 2723628
ChEBI CHEBI:33202
Nombre IUPAC 2-sulfanilideno-1,3-diazinano-4,6-diona
SMILES O=C1CC(=O)NC(=S)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
Punto de fusión >300°C
pH 1.8
Cantidad 25 g
Beilstein 120663
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.15
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidin