Learn More
4,6-Dihidroxi-2-mercaptopirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10326180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10326180 100 g Frasco de plástico 100 g
10458830 5 g Frasco de vidrio 5 g
10755371 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10326180 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114961000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 504-17-6 | C4H4N2O2S | 144.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-17-6
Fórmula molecular C4H4N2O2S
Peso molecular (g/mol) 144.15
Número MDL MFCD00006674
Clave InChI RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiobarbituric acid, thiobarbituric acid, bathyran, austranal, 4,6-dihydroxy-2-thiopyrimidine, 2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, 2-thio-4,6-dioxypyrimidine, usaf ek-660, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, dihydro-2-thioxo, 2-mercaptobarbituric acid
PubChem CID 2723628
ChEBI CHEBI:33202
Nombre IUPAC 2-sulfanilideno-1,3-diazinano-4,6-diona
SMILES O=C1CC(=O)NC(=S)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Pérdida por secado 2 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 24, 476
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.15
Porcentaje de pureza ≥97.5% (Acid)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2