Learn More
4,6-Dihidroxi-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397156 250 mg 250 miligramos
11377156 1 g 1 g
11387156 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07160.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2465-59-0 | C5H4N4O2 | 152.113 g/mol
4,6-Dihydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine is an inhibitor to study the specificity and kinetics of xanthine oxidase. It is also used as an anti-inflammatory agent via inhibition of xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,6-dihidroxi-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidina es un inhibidor que sirve para estudiar la especificidad y la cinética de la xantina oxidasa. También se utiliza como agente antiinflamatorio mediante la inhibición de la xantina oxidasa.
Solubilidad
Soluble en DMSO.
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2465-59-0
Fórmula molecular C5H4N4O2
Peso molecular (g/mol) 152.113
Número MDL MFCD00056934
Clave InChI HXNFUBHNUDHIGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxypurinol, oxipurinol, alloxanthine, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6-diol, oxoallopurinol, 4,6-dihydroxypyrazolo 3,4-d pyrimidine, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6 5h,7h-dione, oxipurinolum, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6 2h,5h-dione, alloxanthin van
PubChem CID 4644
ChEBI CHEBI:28315
Nombre IUPAC 1,2-dihidropirazolo[3,4-d]pirimidina-4,6-diona
SMILES C1=C2C(=NC(=O)NC2=O)NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dihydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 250 mg
Beilstein 139956
Información de solubilidad Soluble in DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.11
Porcentaje de pureza ≥98%