Learn More
4,6-Difluoroindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490808 1 g 1 g
15410818 250 mg 250 miligramos
15400818 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54536.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 199526-97-1 | C8H5F2N | 153.132 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Poco soluble (0,062 g/l) (25 °C), calculado.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 199526-97-1
Fórmula molecular C8H5F2N
Peso molecular (g/mol) 153.132
Número MDL MFCD01075213
Clave InChI MHICCULQVCEWFH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778736
Nombre IUPAC 4,6-difluoro-1H-indol
SMILES C1=CNC2=CC(=CC(=C21)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Difluoroindole
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo 4,6-difluoroindole, 1h-indole, 4,6-difluoro, 4,6-difluoro-indole, pubchem7179, acmc-209f4a, 1h-indole,4,6-difluoro, 1h-indole,4,6-difluoro-9ci, 4,6-difluoroindole 153.13, 4,6-difluoro-1h-indole; 1h-indole,4,6-difluoro-9ci
Información de solubilidad Sparingly Soluble (0.062g/L) (25°C),Calc.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.13
Porcentaje de pureza 97%