Learn More
4',6-Didemetil papaverina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4',6-Didemethyl Papaverine |
| CAS | 57170-09-9 |
| Fórmula molecular | C18 H17 N O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4,6-Didemethyl Papaverine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17NO4/c1-22-17-8-11(3-4-15(17)20)7-14-13-10-18(23-2)16(21)9-12(13)5-6-19-14/h3-6,8-10,20-21H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(Cc2nccc3cc(O)c(OC)cc23)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 1-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]-7-metoxiisoquinolin-6-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 311.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.1158 |