Learn More
4,6-dicloropirimidina, TRC
Código de producto. 30370124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370124 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30370124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4358355G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloropyrimidine
CAS 1193-21-1
Fórmula molecular C4 H2 Cl2 N2
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H
SMILES Clc1cc(Cl)ncn1
Nombre IUPAC 4,6-dicloropirimidina
Peso molecular (g/mol) 148.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.9595