Learn More
4,6-Dicloropirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387966 5 g 5 g
11397966 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13212.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1193-21-1 | C4H2Cl2N2 | 148.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-21-1
Fórmula molecular C4H2Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 148.97
Número MDL MFCD00006109
Clave InChI XJPZKYIHCLDXST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-pyrimidine, 4,6-dichloro pyrimidine, 4,6-dichloro-1,3-diazine, 4,6-dichlorpyrimidin, dichloropyrmidine, dichloropyrimidine, zlchem 225, pubchem6913, 4,6-dichloropyrimdine
PubChem CID 70943
Nombre IUPAC 4,6-dicloropirimidina
SMILES ClC1=CC(Cl)=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloropyrimidine
Punto de fusión 64°C to 68°C
Punto de ebullición 176°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 111195
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.98
Porcentaje de pureza 98%