Learn More
Ácido 4,6-dicloropirimidina-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490969 1 g 1 g
15410979 250 mg 250 miligramos
15400979 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63976.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 87600-98-4 | C5H2Cl2N2O2 | 192.983 g/mol
4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid is used as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4,6-dicloropirimidina-5-carboxílico se utiliza como intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en el congelador a – 20 °C. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87600-98-4
Fórmula molecular C5H2Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 192.983
Número MDL MFCD09909611
Clave InChI KGBLYFGHJNGQBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid, 4,6-dichloro-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-carboxy-4,6-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-pyrimidine-5-carboxylicacid, ksc446k2r, 4,6-dichloropyrimidin-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4,6-dichloro
PubChem CID 24820487
Nombre IUPAC ácido 4,6-dicloropirimidina-5-carboxílico
SMILES C1=NC(=C(C(=N1)Cl)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.99
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido