Learn More
4,6-Dicloropirimidina-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470748 1 g 1 g
15480748 5 g 5 g
15490748 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54449.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5305-40-8 | C5H2Cl2N2O | 176.98 g/mol
4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde is used as a substrate in the synthesis of N-terminal surrogate in amino acid and peptide analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,6-dicloropirimidina-5-carboxaldehído se utiliza como sustrato en la síntesis del sustituto de N-terminal en análogos de aminoácidos y péptidos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Almacenar en un lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5305-40-8
Fórmula molecular C5H2Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 176.98
Número MDL MFCD02257701
Clave InChI XQSJHQXYQAUDFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dichloro-5-pyrimidinecarbaldehyde, 4,6-dichloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-5-formylpyrimidine, 4,6-dichloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4,6-di chloro pyrimidine-5-aldehyde, 4,6-dichlorpyrimidin-5-carbaldehyd, zlchem 524, pubchem2117
PubChem CID 819691
Nombre IUPAC 4,6-dicloropirimidina-5-carbaldehído
SMILES ClC1=NC=NC(Cl)=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Punto de fusión 66°C to 71°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.99
Porcentaje de pureza 97%