Learn More
4,6-dicloropirimidina-2,5-diamina, Mikromol™
Código de producto. 30052643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052643 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052643 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3249.050025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4,6-dicloropirimidina-2,5-diamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine
CAS 55583-59-0
Nombres de analitos o componentes 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H4 Cl2 N4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,5-Pyrimidinediamine, 4,6-dichloro-, 4,6-Dichloro-2,5-pyrimidinediamine, 2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine, NSC 176971, 3328W93
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4Cl2N4/c5-2-1(7)3(6)10-4(8)9-2/h7H2,(H2,8,9,10)
SMILES Nc1nc(Cl)c(N)c(Cl)n1
Nombre IUPAC 4,6-dicloropirimidina-2,5-diamina
Peso molecular (g/mol) 179.01
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177,9813 g/mol