Learn More
4,6-dicloropirazolo[3,4-d]pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Dichloropyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| CAS | 42754-96-1 |
| Fórmula molecular | C5 H2 Cl2 N4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H2Cl2N4/c6-3-2-1-8-11-4(2)10-5(7)9-3/h1H,(H,8,9,10,11) |
| SMILES | Clc1nc(Cl)c2cn[nH]c2n1 |
| Nombre IUPAC | 4,6-dicloro-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 189 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.9657 |