Learn More
Ácido 4,6-dicloronicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Dichloronicotinic acid |
| CAS | 73027-79-9 |
| Fórmula molecular | C6 H3 Cl2 N O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-5(8)9-2-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cnc(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | cido 4,6-dicloropiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 192 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.954 |