Learn More
Ácido 4,6-dicloronicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497908 5 g 5 g
15407918 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61381.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73027-79-9 | C6H3Cl2NO2 | 191.995 g/mol
4,6-Dichloronicotinic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4,6-dicloronicotínico es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar con refrigeración. Proteger del calor. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73027-79-9
Fórmula molecular C6H3Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 191.995
Número MDL MFCD00234146
Clave InChI ILMIEWNDXAKVNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dichloronicotinic acid, 2,4-dichloro-5-carboxylpyridine, 4,6-dichloro nicotinic acid, 2,4-dichloropyridine-5-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4,6-dichloro, 2,4-dichloro-5-carboxypyridine, pubchem18521, acmc-209op3, 4.6-dichloronicotinic acid, 4,6-dichloro-nicotinic acid
PubChem CID 817158
Nombre IUPAC cido 4,6-dicloropiridina-3-carboxílico
SMILES C1=C(C(=CN=C1Cl)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloronicotinic acid
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido