Learn More
4,6-Dicloroimidazo[4,5-c]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine |
| CAS | 2589-12-0 |
| Fórmula molecular | C6 H3 Cl2 N3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl2N3/c7-4-1-3-5(6(8)11-4)10-2-9-3/h1-2H,(H,9,10) |
| SMILES | Clc1cc2[nH]cnc2c(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 4,6-dicloro-1H-imidazo[4,5-c]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 188.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.9704 |