Learn More
4,6-dicloro-N-(imidazolidin-2-ilideno)-2-metilpirimidin-5-amina (6-cloromoxonidina), Mikromol™
Descripción
4,6-Dicloro-N-(imidazolidin-2-ilideno)-2-metilpirimidin-5-amina (6-cloromoxonidina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloromoxonidine |
| CAS | 352457-35-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 6-Chloromoxonidine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H9 Cl2 N5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4,6-Dichloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2-methyl-5-pyrimidinamine, 6-Chloromoxonidine, Moxonidine Imp. A (EP), Moxonidine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9Cl2N5/c1-4-13-6(9)5(7(10)14-4)15-8-11-2-3-12-8/h2-3H2,1H3,(H2,11,12,15) |
| SMILES | Cc1nc(Cl)c(N=C2NCCN2)c(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | N-(4,6-dicloro-2-metilpirimidin-5-il)imidazolidin-2-imina |
| Mostrar más |