Learn More
4,6-Dicloro-5-nitropirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine |
| CAS | 4316-93-2 |
| Fórmula molecular | C4 H Cl2 N3 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)4(6)8-1-7-3/h1H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1c(Cl)ncnc1Cl |
| Nombre IUPAC | 4,6-dicloro-5-nitropirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 193.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.9446 |