Learn More
4,6-Dicloro-5-nitropirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15412708 1 g 1 g
15422708 5 g 5 g
15432708 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15412708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56252.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4316-93-2 | C4HCl2N3O2 | 193.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4316-93-2
Fórmula molecular C4HCl2N3O2
Peso molecular (g/mol) 193.97
Número MDL MFCD00006107
Clave InChI HCTISZQLTGAYOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 4,6-dichloro-5-nitro, 4,6-dichloro-5-nitro-pyrimidine, 4,6-dichloro-5-nitro-pyridine, pubchem7078, acmc-1an8c, 4-23-00-00899 beilstein handbook reference, ksc495i5h, 4,6-dichloro-5-nitroprimidine, 4,6 dichloro-5-nitropyrimidine, 5-nitro 4,6-dichloropyrimidine
PubChem CID 20312
Nombre IUPAC 4,6-dicloro-5-nitropirimidina
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(Cl)N=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Punto de fusión 100°C to 103°C
Cantidad 1 g
Beilstein 162029
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.98
Porcentaje de pureza 98%