Learn More
4,6-Dicloro-5-nitro-2-(propiltio)pirimidina, TRC
Código de producto. 30004102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004102 100 mg 100 miligramos
30007223 250 mg 250 miligramos
30004485 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004102 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD436750100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145783-14-8
Fórmula molecular C7 H7 Cl2 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 268.12
Sinónimo 4,6-Dichloro-5-nitro-2-propylthiopyrimidine
Nombre IUPAC 4,6-dicloro-5-nitro-2-propilsulfanil-pirimidina
SMILES CCCSc1nc(Cl)c(c(Cl)n1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloro-5-nitro-2-(propylthio)pyrimidine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7Cl2N3O2S/c1-2-3-15-7-10-5(8)4(12(13)14)6(9)11-7/h2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.9636