Learn More
4,6-Dicloro-5-metoxipirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15484588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484588 250 mg 250 miligramos
15464588 1 g 1 g
15474588 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15484588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58262.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4,6-dichloro-5-metoxipirimidina es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Almacenar en condiciones secas y frescas en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5018-38-2
Fórmula molecular C5H4Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 179
Número MDL MFCD00087680
Clave InChI IJQIGKLDBGKSNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dichlor-5-methoxypyrimidin, 4,6-dichloro-5-methoxy-pyrimidine, 4,6-dichloro-5-methoxy pyrimidine, zlchem 448, pubchem7077, pyrimidine, 4,6-dichloro-5-methoxy, acmc-1avm3, 4,6 dichloro-5-methoxypyrimidine, pyrimidine,6-dichloro-5-methoxy, 4,6-dichloro-5-methoxypyrimidine
PubChem CID 78720
Nombre IUPAC 4,6-dicloro-5-metoxipirimidina
SMILES COC1=C(N=CN=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Punto de fusión 50°C to 56°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.01
Porcentaje de pureza 97%