Learn More
4,6-Dicloro-5-fluoropirimidina, TRC
Código de producto. 30387659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387659 100 mg
30372339 500 mg
30383406 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387659 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD437193100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 213265-83-9
Fórmula molecular C4HCl2FN2
Peso molecular (g/mol) 166.97
SMILES Fc1c(Cl)ncnc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4HCl2FN2/c5-3-2(7)4(6)9-1-8-3/h1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.9501