Learn More
4,6-Dicloro-5-fluoropirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488338 5 g 5 g
15478338 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61770.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 213265-83-9 | C4HCl2FN2 | 166.96 g/mol
4,6-Dichloro-5-Fluoropyrimidine is an useful intermediate for pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,6-dicloro-5-fluoropirimidina es un intermedio útil para los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 213265-83-9
Fórmula molecular C4HCl2FN2
Peso molecular (g/mol) 166.96
Número MDL MFCD08056331
Clave InChI DGMIGAHDDPJOPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dichloro-5-fluoro-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-5-fluoro, 4,6-dichloro-5-fluoro-1,3-diazine, pubchem18606, acmc-209fj8, ksc494o9j, 4,6-dichloro-5-fluoropyrimidine;, 4,6-dichloro-5-fluoro-pyrimidine;, 5-fluoro-4,6-dichloropyrimidine, 4 3h-pyrimidinone,2-chloro-5-fluoro
PubChem CID 11286675
Nombre IUPAC 4,6-dichloro-5-fluoropyrimidine
SMILES FC1=C(Cl)N=CN=C1Cl
Specifica
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Punto de ebullición 50°C to 60°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (196°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.97
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.