Learn More
4,6-Dicloro-5-(2-metaxifenoxi)-2,2'-bipirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10Cl2N4O2/c1-22-9-5-2-3-6-10(9)23-11-12(16)20-15(21-13(11)17)14-18-7-4-8-19-14/h2-8H,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.0181 |