Learn More
4,6-Dicloro-5-(2-metaxifenoxi)-2,2'-bipirimidina, TRC
Código de producto. 17932035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Conditionnement
17932035 100 mg 100 miligramos
30138048 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17932035 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD434910100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 150728-13-5
Fórmula molecular C15 H10 Cl2 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 349.17
Sinónimo 2,2'-Bipyrimidine, 4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-dipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)pyrimidine, (4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine), Bosentan Related Compound D
Nombre IUPAC 4,6-dicloro-5-(2-metoxifenoxi)-2-pirimidin-2-ilpirimidina
SMILES COc1ccccc1Oc2c(Cl)nc(nc2Cl)c3ncccn3
Specifications
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10Cl2N4O2/c1-22-9-5-2-3-6-10(9)23-11-12(16)20-15(21-13(11)17)14-18-7-4-8-19-14/h2-8H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.0181