Learn More
4,6-Dicloro-5-(2-metoxifenoxi)-2,2'-bipirimidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15496316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496316 250 mg 250 miligramos
15476316 1 g 1 g
15486316 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15496316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61166.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150728-13-5
Fórmula molecular C15H10Cl2N4O2
Peso molecular (g/mol) 349.171
Número MDL MFCD03839838
Clave InChI IZGOBGVYADHVKH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10545706
Nombre IUPAC 4,6-dicloro-5-(2-metoxifenoxi)-2-pirimidin-2-ilpirimidina
SMILES COC1=CC=CC=C1OC2=C(N=C(N=C2Cl)C3=NC=CC=N3)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4,6-dichloro-5-2-methoxyphenoxy-2,2'-bipyrimidine, 4,6-dichloro-5-2-methoxyphenoxy-2,2-bipyrimidine, 2,2'-bipyrimidine, 4,6-dichloro-5-2-methoxyphenoxy, 4,6-dichloro-5-2-methoxy-phenoxy-2,2' bipyrimidinyl, 2,2'-bipyrimidine,4,6-dichloro-5-2-methoxyphenoxy, 4,6-dichloro-5-2-methoxyphenoxy-2-pyrimidin-2-yl pyrimidine, 4,6-dichloro-5-2-methoxyphenoxy 2,2'-bipyrimidine, 4,6-dichloro-5-o-methoxyphenoxy-2-2-pyrimidinyl pyrimidine, pubchem17752
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido