Learn More
4,6-Dicloro-2-(trifluorometil)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11956571 5 g 5 g
11946571 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11956571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 705-24-8 | Molecular Formula: C5HCl2F3N2 | Molecular Weight: 216.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 705-24-8
Fórmula molecular C5HCl2F3N2
Peso molecular (g/mol) 216.97
Número MDL MFCD08436597
Clave InChI QFWVAJQVYBRTCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl, pubchem19441, ksc496e6h, 4 pound not6-dichloro-2-trifluoromethylpyrimidine
PubChem CID 15713197
Nombre IUPAC 4,6-dicloro-2-(trifluorometil)pirimidina
SMILES FC(F)(F)C1=NC(Cl)=CC(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Punto de ebullición 50°C to 52°C (5.3 mbar)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.98
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.