Learn More
4,6-Dicloro-2-(trifluorometil)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448335 250 mg 250 miligramos
15435947 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448335 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33142.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 705-24-8 | C5HCl2F3N2 | 216.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 705-24-8
Fórmula molecular C5HCl2F3N2
Peso molecular (g/mol) 216.97
Número MDL MFCD08436597
Clave InChI QFWVAJQVYBRTCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl, pubchem19441, ksc496e6h, 4 pound not6-dichloro-2-trifluoromethylpyrimidine
PubChem CID 15713197
Nombre IUPAC 4,6-dicloro-2-(trifluorometil)pirimidina
SMILES FC(F)(F)C1=NC(Cl)=CC(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Punto de ebullición 50°C to 52°C (5 mmHg)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.98
Porcentaje de pureza 97%