Learn More
4,6-dicloro-2-(propiltio)pirimidin-5-amina, Mikromol
Código de producto. 30458743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458743 4 x 25 mg 100 miligramos
30050777 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30458743 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3615.0100254AMP
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4,6-dicloro-2-(propiltio)pirimidin-5-amina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloro-2-(propylthio)pyrimidin-5-amine
CAS 145783-15-9
Nombres de analitos o componentes 4,6-Dichloro-2-(propylthio)pyrimidin-5-amine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H9 Cl2 N3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4,6-Dichloro-2-(propylthio)-5-pyrimidinamine, 4,6-Dichloro-2-(propylthio)pyrimidin-5-amine, 5-Amino-4,6-dichloro-2-(propylthio)pyrimidine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9Cl2N3S/c1-2-3-13-7-11-5(8)4(10)6(9)12-7/h2-3,10H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCCSc1nc(Cl)c(N)c(Cl)n1
Nombre IUPAC 4,6-dicloro-2-propilsulfanilpirimidin-5-amina
Peso molecular (g/mol) 238.14
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.9894 g/mol