Learn More
4,6-dicloro-2-(metiltio)pirimidina-5-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile |
| CAS | 33097-13-1 |
| Fórmula molecular | C6 H3 Cl2 N3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl2N3S/c1-12-6-10-4(7)3(2-9)5(8)11-6/h1H3 |
| SMILES | CSc1nc(Cl)c(C#N)c(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 4,6-dicloro-2-metilsulfanilpirimidina-5-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 220.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.9425 |