Learn More
4,6-Dicloro-2-(metiltio)-5-formilpirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Dichloro-2-(methylthio)-5-formylpyrimidine |
| CAS | 33097-11-9 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl2 N2 O S |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Cl2N2OS/c1-12-6-9-4(7)3(2-11)5(8)10-6/h2H,1H3 |
| SMILES | CSc1nc(Cl)c(C=O)c(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 4,6-dicloro-2-metilsulfanilpirimidina-5-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 223.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.9421 |