Learn More
4,6-Dicloro-2-metilpirimidina, TRC
Código de producto. 30371121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371121 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30371121 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4354155G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
CAS 1780-26-3
Fórmula molecular C5 H4 Cl2 N2
Cantidad 5 g
Sinónimo Pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-, 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, 2-Methyl-4,6-dichloropyrimidine, NSC 35923
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-8-4(6)2-5(7)9-3/h2H,1H3
SMILES Cc1nc(Cl)cc(Cl)n1
Nombre IUPAC 4,6-dicloro-2-metilpirimidina
Peso molecular (g/mol) 163
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.9752