Learn More
4,6-Dicloro-2-metilpirimidina, Mikromol™
Código de producto. 17921676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17921676 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17921676 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3451.050025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4,6-Dicloro-2-metilpirimidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
CAS 1780-26-3
Nombres de analitos o componentes 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H4 Cl2 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-, 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, 2-Methyl-4,6-dichloropyrimidine, NSC 35923
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-8-4(6)2-5(7)9-3/h2H,1H3
SMILES Cc1nc(Cl)cc(Cl)n1
Nombre IUPAC 4,6-dicloro-2-metilpirimidina
Peso molecular (g/mol) 163
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 161,9752 g/mol