Learn More
4,6-Dicloro-2-metilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11355569 1 g 1 g
11365569 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355569 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50493.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1780-26-3 | C5H4Cl2N2 | 163.001 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1780-26-3
Fórmula molecular C5H4Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 163.001
Número MDL MFCD00090472
Clave InChI FIMUTBLUWQGTIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidine, 2-mdcp, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl, 4,6-dichloro-2-methylpyrimidiine, 4,6-dichlor-2-methylpyrimidin, 4,6-dichloro-2-methyl pyrimidine, pubchem7075, acmc-1bpg6, ksc490s3h
PubChem CID 234997
Nombre IUPAC 4,6-dicloro-2-metilpirimidina
SMILES CC1=NC(=CC(=N1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Punto de fusión 41°C to 45°C
Cantidad 1 g
Número UN UN1759
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.01
Porcentaje de pureza 97%