Learn More
4,6-Dicloro-2-metilpirimidin-5-amina, Mikromol™
Descripción
4,6-Dicloro-2-metilpirimidin-5-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine |
| CAS | 39906-04-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C5 H5 Cl2 N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-Pyrimidinamine, 4,6-dichloro-2-methyl-, Pyrimidine, 5-amino-4,6-dichloro-2-methyl- (6CI), 4,6-Dichloro-2-methyl-5-pyrimidinamine, 2-Methyl-4,6-dichloro-5-aminopyrimidine, 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine, 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-ylamine, 5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5Cl2N3/c1-2-9-4(6)3(8)5(7)10-2/h8H2,1H3 |
| SMILES | Cc1nc(Cl)c(N)c(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 4,6-dicloro-2-metilpirimidin-5-amina |
| Mostrar más |