Learn More
4,6-Dicloro-2-metil-5-((1-acetil-2-imidazolin-2-il)amino)pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Dichloro-2-methyl-5-((1-acetyl-2-imidazolin-2-yl)amino)pyrimidine |
| CAS | 75438-54-9 |
| Fórmula molecular | C10H11Cl2N5O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-[2-[(4,6-Dichloro-2-methyl-5-pyrimidinyl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11Cl2N5O/c1-5-14-8(11)7(9(12)15-5)16-10-13-3-4-17(10)6(2)18/h3-4H2,1-2H3,(H,13,16) |
| SMILES | CC(=O)N1CCNC1=Nc2c(Cl)nc(C)nc2Cl |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(4,6-dicloro-2-metilpirimidin-5-il)iminoimidazolidin-1-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 288.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.0341 |