Learn More
4,6-Dicloro-2-metoxipirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine |
| CAS | 1074-40-4 |
| Fórmula molecular | C5 H4 Cl2 N2 O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3 |
| SMILES | COc1nc(Cl)cc(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 4,6-dicloro-2-metoxipirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 179 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.9701 |