Learn More
4,6-Dicloro-2,5-Diformamidopimidina, TRC
Código de producto. 30179903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179903 50 mg 50 miligramos
30179881 500 mg 500 miligramos
30180363 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179903 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD39848050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116477-30-6
Fórmula molecular C6 H4 Cl2 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 235.0276
Sinónimo Formamide, N-[4,6-dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]-, Formamide, N,N'-(4,6-dichloro-2,5-pyrimidinediyl)bis- (9CI), N-[4,6-Dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]formamide, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyridine, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine, N,N'-(4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diyl)diformamide
Nombre IUPAC N-(4,6-dicloro-2-formamidopirimidina-5-il)formamida
SMILES Clc1nc(NC=O)nc(Cl)c1NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl2N4O2/c7-4-3(9-1-13)5(8)12-6(11-4)10-2-14/h1-2H,(H,9,13)(H,10,11,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.9711