Learn More
4,6-dicloro-2,5-diformamidopirimidina, Mikromol™
Código de producto. 30051280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051280 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051280 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3249.120025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4,6-dicloro-2,5-diformamidopirimidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine
CAS 116477-30-6
Nombres de analitos o componentes 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H4 Cl2 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Formamide, N-[4,6-dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]-, Formamide, N,N'-(4,6-dichloro-2,5-pyrimidinediyl)bis- (9CI), N-[4,6-Dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]formamide, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyridine, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine, N,N'-(4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diyl)diformamide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl2N4O2/c7-4-3(9-1-13)5(8)12-6(11-4)10-2-14/h1-2H,(H,9,13)(H,10,11,12,14)
SMILES Clc1nc(NC=O)nc(Cl)c1NC=O
Nombre IUPAC N-(4,6-dicloro-2-formamidopirimidin-5-il)formamida
Peso molecular (g/mol) 235.0276
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 233,9711 g/mol