Learn More
4,6-dicloro-1,3-dinitrobenceno-13C6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dichloro-4,6-dinitrobenzene-13C6 |
| CAS | 335081-12-4 |
| Fórmula molecular | 13C6 H2 Cl2 N2 O4 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Benzene-13C6, 1,5-dichloro-2,4-dinitro- (9 CI), 1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene-13C6, 1,3-Dichloro-4,6-dinitrobenzene-13C6, 2,4-Dichloro-1,5-dinitrobenzene-13C6, 2,6-Dichloro-3,5-dinitrobenzene-13C6, 4,6-Dichloro-1,3-dinitrobenzene-13C6, 4,6-Dinitro-1,3-dichlorobenzene-13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H2Cl2N2O4/c7-3-1-4(8)6(10(13)14)2-5(3)9(11)12/h1-2 H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | [O-][N+](=O)[13 c]1[13 cH][13 c]([13 c](Cl)[13 cH][13 c]1 Cl)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,5-dicloro-2,4-dinitro(1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexa-1,3,5-trieno |
| Peso molecular (g/mol) | 242.953 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.9593 g/mol |
| Mostrar más |