Learn More
4,6-Dibromopirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322279 5 g 5 g
11312279 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322279 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27254.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 36847-10-6 | C4H2Br2N2 | 237.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36847-10-6
Fórmula molecular C4H2Br2N2
Peso molecular (g/mol) 237.88
Número MDL MFCD00233946
Clave InChI CEPVZSXIONCAJV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20085404
Nombre IUPAC 4,6-dibromopyrimidine
SMILES BrC1=CC(Br)=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dibromopyrimidine
Punto de fusión 49°C to 52°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sinónimo 4,6-dibromo-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dibromo, 4,6-dibromopyrimydine, pyrimidine,4,6-dibromo, acmc-1adp1
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.88
Porcentaje de pureza 95%