Learn More
4,6-Dibromo Olivetol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Dibromo Olivetol |
| CAS | 78463-34-0 |
| Fórmula molecular | C11H14Br2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4,6-Dibromo-5-pentyl-1,3-benzenediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14Br2O2/c1-2-3-4-5-7-10(12)8(14)6-9(15)11(7)13/h6,14-15H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCc1c(Br)c(O)cc(O)c1Br |
| Nombre IUPAC | 4,6-dibromo-5-pentilbenceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 338.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.9361 |