Learn More
4,6-Dibromo-o-xileno, TRC
Código de producto. 30387686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30387686 1 g 1 g
30380226 250 mg -
30380867 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387686 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5120951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51209-82-6
Fórmula molecular C8H8Br2
Peso molecular (g/mol) 263.96
Sinónimo 1,5-Dibromo-2,3-dimethylbenzene, 3,5-Dibromo-o-xylene
SMILES Cc1cc(Br)cc(Br)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dibromo-o-xylene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8Br2/c1-5-3-7(9)4-8(10)6(5)2/h3-4H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.8993