Learn More
4,6-dibromo-2,3-dicloroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline |
| CAS | 113571-15-6 |
| Fórmula molecular | C6H3Br2Cl2N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,3-Dichloro-4,6-dibromobenzenamine, 4,6-Dibromo-2,3-dichlorobenzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Br2Cl2N/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H,11H2 |
| SMILES | Nc1c(Cl)c(Cl)c(Br)cc1Br |
| Nombre IUPAC | 4,6-Dibromo-2,3-dicloroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 319.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.8009 |