Learn More
4,6-Dibromo-2,3-dicloroanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11427167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427167 5 g 5 g
11417167 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14961.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113571-15-6
Fórmula molecular C6H3Br2Cl2N
Peso molecular (g/mol) 319.81
Número MDL MFCD00052815
Clave InChI IPWGDMQXLGFBLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine,4,6-dibromo-2,3-dichloro, acmc-20amrl, 4,6-dibromo-2,3-dichlorophenylamine, 4,6-dibromo-2,3-dichloro-phenylamine, 4,6-dibromo-2,3-dichloroaniline, 4,6-bis bromanyl-2,3-bis chloranyl aniline
PubChem CID 2776953
Nombre IUPAC 4,6-Dibromo-2,3-dicloroanilina
SMILES NC1=C(Cl)C(Cl)=C(Br)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
Punto de fusión 96°C to 98°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.82
Porcentaje de pureza 98%