Learn More
Diclorhidrato de 4,6-diaminoresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10672413 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10672413 25 g Frasco de vidrio 25 g
10663572 5 g Frasco de vidrio 5 g
10219643 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10672413 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 333670250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16523-31-2 | C6H8N2O2·2HCl | 213.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16523-31-2
Fórmula molecular C6H8N2O2·2HCl
Peso molecular (g/mol) 213.06
Número MDL MFCD00143239
Clave InChI KUMOYHHELWKOCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-diaminoresorcinol dihydrochloride, 4,6-diaminobenzene-1,3-diol dihydrochloride, 4,6-diaminoresorcinol 2hcl, 1,3-benzenediol, 4,6-diamino-, dihydrochloride, 4,6-diamino resorcinol dihydrochloride, 4,6-diamino-benzene-1,3-diol 2hcl salt, 1,3-benzenediol, 4,6-diamino-, hydrochloride 1:2, 4,6-bis azanyl benzene-1,3-diol dihydrochloride, pubchem20873, acmc-1c78d
PubChem CID 2733648
Nombre IUPAC 4,6-diaminobenceno-1,3-diol; diclorhidrato
SMILES C1=C(C(=CC(=C1N)O)O)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón-gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 13,I,317
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.06
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.