Learn More
4,6-Diaminopyrimidine Hemisulfate, Monohydrate 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10570371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; Glass bottle
Código de producto.
10570371 5g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10570371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112410050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Diaminopyrimidine hemisulfate monohydrate
Nombre de nota 98%
CAS 207226-28-6, 77709-02-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C8H16N8O5S
Número MDL MFCD00149655
Cantidad 5g
Sinónimo 4,6-diaminopyrimidine hemisulfate salt monohydrate, sulfuric acid-pyrimidine-4,6-diamine-water 1/2/1, bis pyrimidine-4,6-diamine sulfuric acid hydrate
Clave InChI ZMRLIHKEUKNTRB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(N=CN=C1N)N.C1=C(N=CN=C1N)N.O.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC pyrimidine-4,6-diamine;sulfuric acid;hydrate
Peso molecular (g/mol) 336.327
PubChem CID 54772454
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.18
Porcentaje de pureza 98%