Learn More
4,6-Diaminopirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15520634 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15520634 1 g 1 g
15530634 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15520634 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459800010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2434-56-2 | C4H6N4 | 110.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2434-56-2
Fórmula molecular C4H6N4
Peso molecular (g/mol) 110.1
Clave InChI MISVBCMQSJUHMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-diaminopyrimidine, 4,6-pyrimidinediamine, zlchem 677, pubchem7074, acmc-1cpb1, ksc206c2f, 4,6-pyrimidinediamine 9ci
PubChem CID 79608
Nombre IUPAC pirimidina-4,6-diamina
SMILES C1=C(N=CN=C1N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Diaminopyrimidine
Punto de fusión 271.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.1
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,6-Diaminopyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación