Learn More
4,6-diamino-5-bencenoazo-2-metilpirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Diamino-5-benzeneazo-2-methylpyrimidine |
| CAS | 5473-05-2 |
| Fórmula molecular | C11 H12 N6 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N6/c1-7-14-10(12)9(11(13)15-7)17-16-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H4,12,13,14,15)/b17-16+ |
| SMILES | Cc1nc(N)c(N=Nc2ccccc2)c(N)n1 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-5-[(E)-fenildiazenil]pirimidina-4,6-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 228.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.1123 |