Learn More
4,6-Diamino-2-tiopirimidina, TRC
Código de producto. 30180126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30180126 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30180126 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41686050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Diamino-2-thiopyrimidine
CAS 1004-39-3
Fórmula molecular C4 H6 N4 S
Cantidad 50 g
Sinónimo 2(1H)-Pyrimidinethione, 4,6-diamino-, 2-Pyrimidinethiol, 4,6-diamino- (6CI), 4,6-Diamino-2(1H)-pyrimidinethione, 2-Mercapto-4,6-diaminopyrimidine, 2-Thio-6-aminocytosine, 4,6-Diamino-1,2-dihydro-2-thioxopyrimidine, 4,6-Diamino-1H-pyrimidine-2-thione, 4,6-Diamino-2-mercaptopyrimidine, 4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol, 4,6-Diamino-2-thiopyrimidine, 4,6-Diamino-2-thiouracil, 4,6-Diaminopyrimidine-2(1H)-thione, 4,6-Diaminopyrimidine-2-thione, NSC 1586, NSC 680831
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N4S/c5-2-1-3(6)8-4(9)7-2/h1H,(H5,5,6,7,8,9)
SMILES NC1=CC(=NC(=S)N1)N
Nombre IUPAC 4,6-diamino-1H-pirimidina-2-tión
Peso molecular (g/mol) 142.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0313