Learn More
4,6-Diamino-2-hidroxi-1,3,5-triazina, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 5570 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.11 |
| Porcentaje de pureza | 90% |
| Grado | Técnico |